Documentos Principais
SAB5701064
Sigma-Aldrich
Anti-VCP antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
reatividade de espécies:
mouse, rat, human
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCP(7415)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of a family that includes putative ATP-binding proteins involved in vesicle transport and fusion, 26S proteasome function, and assembly of peroxisomes. This protein, as a structural protein, is associated with clathrin, and heat-shock protein Hsc70, to form a complex. It has been implicated in a number of cellular events that are regulated during mitosis, including homotypic membrane fusion, spindle pole body function, and ubiquitin-dependent protein degradation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human VCP
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)