AB2283
Anti-Tbr2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
eomesodermin (Xenopus laevis) homolog, eomesodermin homolog (Xenopus laevis), t box, brain, 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EOMES(8320)
mouse ... Eomes(13813)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of Anti-Tbr2 antibody from a previous lot detected Tbr2 in mouse and human brain tissue.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human Brain Tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1