SAB5700804
Anti-p38 MAPK antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CSBP, CSBP1, CSBP2, CSPB1, EXIP, MAPK14, Mxi2, PRKM14, PRKM15, RK, SAPK2A, p38, p38 MAPK, p38ALPHA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
29
34
35
41
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1.86 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK14(1432)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Armazenamento e estabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1