Key Documents
GF10663062
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, condition impact modified
Sinônimo(s):
ME303005
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 106-630-62
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)