Documentos Principais
SIMPAKKD2
Milli-Q
Kit: de purificação SimPak® 2
For Simplicity® systems with Elix® / RO / distilled water feed
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 kit
compatibilidade
for use with Simplicity®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O kit de purificação SimPak® 2 contém um pacote de purificação, um filtro SimFilter e um filtro de ventilação de reservatório de 0,05 μm cada. Kit de purificação SimPak® 2 para uso com sistemas Simplicity® com alimentação de água Elix® / OR / destilada.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany