ABE543
Anti-PRDM16 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
PR domain zinc finger protein 16, PR domain-containing protein 16, Transcription factor MEL1, MDS1/EVI1-like gene 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable ((Paraffin))
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDM16(63976)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected PRDM16 in human kidney tissues.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PRDM16 in 10 µg of LNCaP nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1