SAB1305560
MONOCLONAL ANTI-ERK1/2 antibody produced in mouse
clone 784CT7.6.3, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ERK1, MAPK3, Mitogen-activated protein kinase 3, PRKM3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
784CT7.6.3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
43136 Da
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK3(5595)
forma física
Exoneração de responsabilidade