Documentos Principais
SAB5700700
Sigma-Aldrich
Anti-TRIF/TICAM1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
IIAE6, MyD88-3, PRVTIRB, TICAM-1, TICAM1, TRIF, TRIF/TICAM1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
76
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
3.05 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TICAM1(148022)
Descrição geral
This gene encodes an adaptor protein containing a Toll/interleukin-1 receptor (TIR) homology domain, which is an intracellular signaling domain that mediates protein-protein interactions between the Toll-like receptors (TLRs) and signal-transduction components. This protein is involved in native immunity against invading pathogens. It specifically interacts with toll-like receptor 3, but not with other TLRs, and this association mediates dsRNA induction of interferon-beta through activation of nuclear factor kappa-B, during an antiviral immune response.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-200 of human TRIF / TICAM1 (NP_891549.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)