MABC663
Anti-TICAM1 Antibody, clone 3D5.1
clone 3D5.1, from mouse
Sinônimo(s):
TICAM1, TIR domain-containing adapter molecule 1, TICAM-1, Proline-rich, vinculin and TIR domain-containing protein B, Putative NF-kappa-B-activating protein 502H, Toll-interleukin-1 receptor domain-containing adapter protein inducing interferon beta, My
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TICAM1(148022)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TICAM1 in HeLa and A431 cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TICAM1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1