Documentos Principais
SAB5700643
Sigma-Aldrich
Anti-RIG-I/DDX58 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
DDX58, RIG-I, RIGI, RLR-1, SGMRT2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
101
106
reatividade de espécies
human
concentração
2.38 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:20-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDX58(23586)
Descrição geral
DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases which are implicated in a number of cellular processes involving RNA binding and alteration of RNA secondary structure. This gene encodes a protein containing RNA helicase-DEAD box protein motifs and a caspase recruitment domain (CARD). It is involved in viral double-stranded (ds) RNA recognition and the regulation of immune response.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 830 to the C-terminus of human RIG-I / DDX58 (NP_055129.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)