Merck
Todas as fotos(12)
Documentos Principais
SAB5700185
Sigma-Aldrich
Anti-AIF antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
AIF, AIFM1, CMT2D, CMTX4, COWCK, COXPD6, DFNX5, NADMR, NAMSD, PDCD8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
26
28
35
66
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1.01 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AIFM1(9131)
Descrição geral
This gene encodes a flavoprotein essential for nuclear disassembly in apoptotic cells, and it is found in the mitochondrial intermembrane space in healthy cells. Induction of apoptosis results in the translocation of this protein to the nucleus where it affects chromosome condensation and fragmentation. In addition, this gene product induces mitochondria to release the apoptogenic proteins cytochrome c and caspase-9. Mutations in this gene cause combined oxidative phosphorylation deficiency 6 (COXPD6), a severe mitochondrial encephalomyopathy, as well as Cowchock syndrome, also known as X-linked recessive Charcot-Marie-Tooth disease-4 (CMTX-4), a disorder resulting in neuropathy, and axonal and motor-sensory defects with deafness and mental retardation. Alternative splicing results in multiple transcript variants. A related pseudogene has been identified on chromosome 10.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 334-613 of human AIF (NP_004199.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)