Key Documents
SAB5700085
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFS2 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CI-49, NDUFS2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
51
52
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.94 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDUFS2(4720)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a core subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (complex I). Mammalian mitochondrial complex I is composed of at least 43 different subunits, 7 of which are encoded by the mitochondrial genome, and the rest are the products of nuclear genes. The iron-sulfur protein fraction of complex I is made up of 7 subunits, including this gene product. Complex I catalyzes the NADH oxidation with concomitant ubiquinone reduction and proton ejection out of the mitochondria. Mutations in this gene are associated with mitochondrial complex I deficiency. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 204-463 of human NDUFS2 (NP_004541.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1