Documentos Principais
SAB5600164
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG2b-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM108, purified immunoglobulin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
RM108, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-0.5 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
This antibody reacts to the Fc region of mouse IgG2b. No cross reactivity with mouse IgG1, IgG2a, IgG3, IgM, IgA, IgE, human IgG, rat IgG, or goat IgG.
Imunogênio
Mouse IgG2b
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5600164-50UG