Documentos Principais
SAB4700971
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-betaTubulin antibody produced in mouse
clone TU-06
Sinônimo(s):
TUBB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TU-06, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB1(81027)
Descrição geral
The antibody TU-06 recognizes an epitope (aa 81-95) on phylogenetically conserved N-terminal structural domain of beta-tubulin (recognizes all beta-tubulin isoforms) in various species.
Imunogênio
Beta-subunits of porcine brain tubulin.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.