Key Documents
SAB4700870
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNFalpha antibody produced in mouse
clone MAb11
Sinônimo(s):
DIF, TNFA, TNLG1F
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MAb11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, pig, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
BC028148
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody MAb11 recognizes human 17-26 kDa cytokine TNF-alpha (tumor necrosis factor alpha).
Imunogênio
Recombinant human TNF-alpha
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.