F6651
Monoclonal Anti-Tumor Necrosis Factor-α–Fluorescein antibody produced in mouse
clone 6402.31, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Tumor Necrosis Factor-a-Carboxyfluorescein, Anti-TNF-α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
fluorescein conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6402.31, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?