Documentos Principais
SAB4700851
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11b antibody produced in rat
clone M1/70
Sinônimo(s):
CR3A, ITGAM, Integrin alpha M, Mac-1, alpha M integrin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M1/70, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit, nonhuman primates, mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NM_000632
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAM(3684)
Descrição geral
The rat monoclonal antibody M1/70 detects CD11b (integrin alphaM subunit), a type I transmembrane protein mainly expressed on monocytes/macrophages, granulocytes and NK-cells, which associates with CD18 to form Mac-1 integrin that plays important role in cell-cell interactions.
Imunogênio
B10 mouse spleen cells enriched for T cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)