SAB4700926
Monoclonal Anti-CD87 antibody produced in mouse
clone VIM5
Sinônimo(s):
PLAUR, U-PAR, UPAR, URKR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VIM5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de adesão
Q03405
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLAUR(5329)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade