Documentos Principais
SAB4700834
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLAClass I antibody produced in mouse
clone W6/32
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
W6/32, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, bovine, human, cat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-A(3105)
Descrição geral
The antibody W6/32 recognises MHC Class I molecules (MHC Class Ia) that are expressed on the surface of all human nucleated cell types. The antibody W6/32 is a valuable reagent for analysing variations in HLA class I expression in different disease states e.g. liver disease, muscular dystrophy, inflammatory myopathy and other neuromuscular disorders. This antibody W6/32 is also suitable as a positive control for HLA tissue typing and crossmatching.
Imunogênio
Membrane of human tonsil cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)