MABN1783
Anti-HLA Class I Antigens Antibody, clone W6/32
clone W6/32, from mouse
Sinônimo(s):
HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain, MHC class I antigen A, HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain, MHC class I antigen B, HLA class I histocompatibility antigen, C alpha chain, MHC class I antigen C;HLA class I histocomp
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
W6/32, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
affinity chromatography: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão GenBank
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-A(3105) , HLA-C(3107) , HLA-E(3133)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The previously assigned protein identifier P30443 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilutioin of this antibody detected HLA class I antigens in acetone-fixed frozen human tonsil tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2