Documentos Principais
PRS4261
Sigma-Aldrich
Anti-MICA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HLA-B, Anti-HLA-C, Anti-MHC class I polypeptide-related sequence A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 42 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MICA(4276)
Categorias relacionadas
Imunogênio
a 16 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human MICA.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4261.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Natasja Nielsen et al.
Immunology, 142(4), 581-593 (2014-03-29)
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease characterized by chronic inflammation and synovial hyperplasia leading to progressive joint destruction. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) are central components of the aggressive, tumour-like synovial structure termed pannus, which invades the joint space and cartilage.