Documentos Principais
SAB4700827
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LYN antibody produced in mouse
clone LYN-01
Sinônimo(s):
JTK8, p53Lyn, p56Lyn
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LYN-01, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NM_002350.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LYN(4067)
Descrição geral
The antibody LYN-01 reacts with Lyn (p56/p53), a non-receptor Src-family tyrosine kinase expressed in hematopoietic tissues.
Imunogênio
Bacterially expressed recombinant fragment of human Lyn (aa 8 - 238).
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)