Documentos Principais
SAB5700856
Sigma-Aldrich
Anti-GLP1R antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
GLP-1, GLP-1-R, GLP-1R, GLP1R
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
53
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
3.54 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLP1R(2740)
Descrição geral
This gene encodes a 7-transmembrane protein that functions as a receptor for glucagon-like peptide 1 (GLP-1) hormone, which stimulates glucose-induced insulin secretion. This receptor, which functions at the cell surface, becomes internalized in response to GLP-1 and GLP-1 analogs, and it plays an important role in the signaling cascades leading to insulin secretion. It also displays neuroprotective effects in animal models. Polymorphisms in this gene are associated with diabetes. The protein is an important drug target for the treatment of type 2 diabetes and stroke. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-116 of human GLP1R (NP_002053.3).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)