Key Documents
SAB4700825
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FYN antibody produced in mouse
clone FYN-01
Sinônimo(s):
SLK, SYN, p59-Fyn, p59Fyn
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FYN-01, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NM_001122892.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Fyn(14360)
Descrição geral
The antibody FYN-01 reacts with Fyn, a 59 kDa non-receptor Src-family protein tyrosine kinase.
Imunogênio
Bacterially expressed recombinant fragment of human Fyn (aa 7-176).
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.