Key Documents
SAB4700814
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD132 antibody produced in rat
clone TUGh4
Sinônimo(s):
IL2RG, IMD4, SCIDX, common gamma chain, interleukin 2 receptor gamma
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TUGh4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, dog
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NM_000206.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL2RG(3561)
Descrição geral
The rat monoclonal antibody TUGh4 recognizes CD132 (the common gamma chain), a 65-70 kDa type I transmembrane glycoprotein broadly expressed by most leukocytes.
Imunogênio
Human CD132-transfected cell line
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.