Documentos Principais
SAB4700793
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD184 antibody produced in mouse
clone 12G5
Sinônimo(s):
CXCR4, HM89, LAP3, LCR1, fusin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12G5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, nonhuman primates
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
BC020968
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CXCR4(7852)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 12G5 recognizes CD184, a 45 kDa G-protein-linked CXC chemokine receptor widely expressed on blood and tissue cells.
Imunogênio
CP-MAC-infected Sup-T1 cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)