SAB4700045
Monoclonal Anti-CD3 antibody produced in mouse
clone MEM-92, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-92, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3(916)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade