Merck
Todas as fotos(9)
Documentos Principais
SAB4503977
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PPAR-γ (pSer112) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CIMT1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 57 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer112)
Informações sobre genes
human ... PPARG(5468)
Categorias relacionadas
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PPAR-gamma around the phosphorylation site of Ser112.
Immunogen Range: 78-127
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jun Wang et al.
Cell death & disease, 9(2), 214-214 (2018-02-13)
This study aimed to investigate the role of protein phosphatase 5 (PP5) on bone and cartilage development using both in vivo and in vitro approaches. Six- to 8-week- old male PP5 knockout mice (KO) and their wild-type (WT) littermate controls