Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
SAB4503918
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FOXO1A (pSer329) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FKH1, Anti-FKHR, Anti-FOXO1A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 69 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer329)
Informações sobre genes
human ... FOXO1(2308)
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FOXO1A around the phosphorylation site of Ser329.
Immunogen Range: 295-344
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Águeda González-Rodríguez et al.
Disease models & mechanisms, 7(9), 1093-1100 (2014-07-06)
Oxidative stress contributes to the progression of acute liver failure (ALF). Transcription factor nuclear factor-erythroid 2-related factor (Nrf2) serves as an endogenous regulator by which cells combat oxidative stress. We have investigated liver damage and the balance between death and