SAB4501719
Anti-LAMA4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
LAMA4, Laminin subunit α-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 202 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMA4(3910)
Descrição geral
Laminin-A4 (LAMA4) is a protein that is expressed at high levels in vivo in clusters of hypertrophic chondrocytes. It is located on human chromosome 6q21.
Imunogênio
Immunogen Range: 481-530
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade