Documentos Principais
SAB4502665
Sigma-Aldrich
Anti-RPL27A, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
60S ribosomal protein L27a
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA
IF
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
mouse, rat, human
citations:
técnica(s):
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 16 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPL27A(6157)
Descrição geral
Anti-RPL27A Antibody detects endogenous levels of total RPL27A protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RPL27A.
Immunogen Range: 99-148
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)