SAB4500746
Anti-CADM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CADM4, Cell adhesion molecule 4, Immunoglobulin superfamily member 4C, Nectin-like protein 4, TSLC1-like protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 42 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CADM4(199731)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 339-388
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade