Documentos Principais
686670
Sigma-Aldrich
Polyester-8-hydroxyl-1-carboxyl bis-MPA dendron, generation 3
≥97%
Sinônimo(s):
Dendron-G3-Carboxyl-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H58O22
Peso molecular:
830.82
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
hydroxyl surface groups
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
forma
powder (lyophilized)
peso molecular
generation 3
Características
focal point carboxylic acid
Nº de grupos de superfície
8
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(O)=O
InChI
1S/C35H58O22/c1-29(8-36,9-37)23(46)54-18-34(6,19-55-24(47)30(2,10-38)11-39)27(50)52-16-33(5,22(44)45)17-53-28(51)35(7,20-56-25(48)31(3,12-40)13-41)21-57-26(49)32(4,14-42)15-43/h36-43H,8-21H2,1-7H3,(H,44,45)
chave InChI
CSKGZAJBJPVHFW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Soluble in a variety of polar solvents, such as DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 831
Aplicação
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB.
Outras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
Protocolos
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications