444231
MMP-9, Monomer, Human Neutrophil
Sinônimo(s):
Matrix Metalloproteinase 9, Gelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade específica
≥1000 mU/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
atividade externa
other MMP activity, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Kolkenbrock, H., et al. 1996. Biol. Chem. 377, 529.
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1