Documentos Principais
444232
Sigma-Aldrich
MMP-9, Dimer, Human Neutrophil
Sinônimo(s):
Matrix Metalloproteinase 9, Gelatinase B, 92 kDa type IV Collagenase
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade específica
≥1000 mU/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
atividade externa
other MMP activity, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Dimeric, native MMP-9 from stimulated human neutrophils. Enzyme should be activated just prior to use.
M.W. 222,000 (non-reducing SDS-PAGE). Note: 1 mU = 1 milliunit.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol 2,4-DNP-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH per min at 37°C pH 7.0.
forma física
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0.05% 35 Detergent, 0.05% NaN₃, pH 7.0.
Nota de preparo
Prepared from stimulated neutrophils that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Outras notas
Olson, M.W. et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 2661.
Kolkenbrock, H., et al. 1996. Biol. Chem. 377, 529.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1