Documentos Principais
SAB4500539
Sigma-Aldrich
Anti-Catenin-α1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
α E-catenin, 102 kDa cadherin-associated protein, CATNA1, CTN1, Cadherin-associated protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 100 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTNNA1(1495)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-Catenin-α1 Antibody detects endogenous levels of total Catenin-α1 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Catenin-alpha1.
Immunogen Range: 607-656
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kaelyn D Sumigray et al.
The Journal of cell biology, 194(4), 631-642 (2011-08-17)
Desmosomes are cell-cell adhesion structures that integrate cytoskeletal networks. In addition to binding intermediate filaments, the desmosomal protein desmoplakin (DP) regulates microtubule reorganization in the epidermis. In this paper, we identify a specific subset of centrosomal proteins that are recruited