Documentos Principais
SAB4500353
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3.1 Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
H3/a, H3/c, H3/d, H3/f, H3/h
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anti-Histone H3 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 15 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIST1H3A(8350)
Descrição geral
Anti-Histone H3 Antibody detects endogenous levels of total Histone H3 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Histone H3.
Immunogen Range: 6-55
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)