Documentos Principais
CBL243
Sigma-Aldrich
Anticorpo antitransportador de glicose GLUT-4
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC2A4(6517)
Especificidade
Específico para o transportador de glicose-4 humano de tecido muscular e adiposo. O antissoro não apresenta reatividade cruzada com GLUT-1. O peso molecular do transportador de glicose precipitado pelo soro é de aproximadamente 46 kDa.
Imunogênio
GLUT-4 parcialmente purificado
Aplicação
Análise de western blot da atividade de GLUT-4 em tecido adiposo e muscular (5 μg/ml)
Imunoprecipitação de GLUT-4 (5 μg/ml)
As diluições ideais de trabalho devem ser determinadas pelo usuário final.
Categoria de pesquisa
Sinalização
Este anticorpo antitransportador de glicose GLUT-4 é validado para uso em IP e WB para detecção do transportador de glicose GLUT-4.
Subcategoria de pesquisa
Sinalização insulínica/energética
Descrição-alvo
46 kDa
forma física
Imunoglobulina purificada em PBS com 0,01% de azida sódica.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Para uso em até 1 mês após a compra, armazenar a +4 °C; para armazenamento prolongado divida em alíquotas de volumes menores do anticorpo e armazene a -20 °C.
Nota de análise
Controle
Controle positivo: membranas de adipócitos 3T3 L1
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Methotrexate Increases Skeletal Muscle GLUT4 Expression and Improves Metabolic Control in Experimental Diabetes.
Russo, GT; Minutoli, L; Bitto, A; Altavilla, D; Alessi, E; Giandalia, A; Romeo et al.
Journal of Nutrition and Metabolism null
Preventing the calorie restriction-induced increase in insulin-stimulated Akt2 phosphorylation eliminates calorie restriction's effect on glucose uptake in skeletal muscle.
Sharma, N; Arias, EB; Sequea, DA; Cartee, GD
Biochimica et Biophysica Acta null
The Rab-GTPase-activating protein TBC1D1 regulates skeletal muscle glucose metabolism.
Szekeres, F; Chadt, A; Tom, RZ; Deshmukh, AS; Chibalin, AV; Bjornholm, M; Al-Hasani, H; Zierath, JR
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null
Roberto A Gulli et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 303(10), R1062-R1070 (2012-10-12)
High-fat (HF) diets impair skeletal muscle response to the insulin-sensitizing adipokine adiponectin (Ad) in rodents, preceding the development of insulin resistance. Skeletal muscle insulin response in HF-fed rats can be restored with chronic exercise; whether recovery of skeletal muscle Ad
Xiaohua Zheng et al.
PloS one, 15(2), e0223340-e0223340 (2020-02-14)
The Rab GTPase activating protein known as Akt substrate of 160 kDa (AS160 or TBC1D4) regulates insulin-stimulated glucose uptake in skeletal muscle, the heart, and white adipose tissue (WAT). A novel rat AS160-knockout (AS160-KO) was created with CRISPR/Cas9 technology. Because