SAB4200651
Monoclonal Anti-Histone H3 (C-terminal) antibody produced in mouse
clone H6.10, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H6.10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~14 kDa
reatividade de espécies
chicken, human, monkey, hamster, canine
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using using histones isolated from human HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIST1H3A(8350)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1