SAB4200846
Anti-LC3C antibody, Mouse monoclonal
clone LC3C-37, purified from hybridoma cell culture, affinity isolated antibody
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LC3C-37, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human LC3C.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells treated with Bafilomycin A1 for autophagosomes accumulation
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1LC3C(440738)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)