SAB4200804
Anti-Goat/sheep IgG antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Goat/Sheep immunoglobulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT-34, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
goat, sheep
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/ml Goat IgG for coating.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)