F1763
Anti-Rat IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Rat IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:320
indirect immunofluorescence: 1:320
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- in immunolabelling for confocal laser scanning microscopy (CLSM)
- in immunostaining
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?