SAB4200768
Anti-Human IgG1-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone 8c/6-39, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Human immunoglobulin G1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8c/6-39, monoclonal
Formulário
lyophilized
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:8,000-1:16,000 using 5 μg/ml human IgG1 for coating
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)