SAB4200141
Anti-Rictor antibody produced in rabbit
~1-2 μg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ANTI-Pianissimo, ANTI-Rapamycin-insensitive companion of mTOR, ANTI-TORC2-specific protein AVO3, Anti-RPTOR independent companion of MTOR, complex 2, AVO3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~190 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1-2 μg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using a working concentration of 5-10 ug/mL is recommended using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat testis sections and biotin / ExtrAvidin Peroxidase staining system.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using a working amount of 5-10 μg is recommended using lysates of human HeLa cells.
western blot: 1-2 μg/mL using a working concentration of 1-2 μg/mL is recommended using whole extracts of mouse C2C12 cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RICTOR(253260)
mouse ... rictor(78757)
rat ... rictor(310131)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200141-200UL | 4061838034977 |
SAB4200141-25UL | 4061838034984 |