fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 30.72 kDa
purificado por
ion-exchange chromatography
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgM
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in RAW264.7 cells.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): 1:25 dilution of this antibody detected Interleukin-2 receptor subunit alpha (CD25) in RAW264.7 cells.
Tested Applications
Inhibition: A representative lot inhibited proliferation of the HT2 cells and of IL-2-dependent CTLL cells. (Malek, T.R., et al. (1983). Proc Natl Acad Sci USA.;80(18):5694-8; Ortega, G., et al. (1984). J Immunol.;133(4):1970-5; Pollard, A.M., et al. (1990). J Exp Med.;172(1):159-67; Nihei, J. et al. (2014). Eur J Microbiol Immunol (Bp).;4(2):128-37; Teege, S., et al. (2015). Sci Rep.;5:8959).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CD25 in Immunohistochemistry applications (Nihei, J. et al. (2014). Eur J Microbiol Immunol (Bp).;4(2):128-37).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD25 in Immunoprecipitation applications (Malek, T.R., et al. (1983). Proc Natl Acad Sci USA.;80(18):5694-8; Ortega, G., et al. (1984). J Immunol.;133(4):1970-5).
Flow Cytometry: A representative lot detected CD25 in Flow Cytometry applications (Malek, T.R., et al. (1983). Proc Natl Acad Sci USA.;80(18):5694-8; Ortega, G., et al. (1984). J Immunol.;133(4):1970-5; Malek, T.R., et al. (1985). J Immunol.;134(4):2405--13; Kohm, A.P., et al. (2006). J Immunol.;176(6):3301-5; Nihei, J. et al. (2014). Eur J Microbiol Immunol (Bp).;4(2):128-37; Teege, S., et al. (2015). Sci Rep.;5:8959).
Radioimmunoassay: A representative lot detected CD25 in Radioimmunoassay applications (Ortega, G., et al. (1984). J Immunol.;133(4):1970-5).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2