06-1077-I
Anti-IL-22RA-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Interleukin-22 receptor subunit alpha-1, CRF2-9, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL-22R-alpha-1, IL-22RA1, ZcytoR11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL22RA1(58985)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected IL-22RA-1 in human tonsil and prostate tissue sections.
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected IL-22RA-1 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1