SAB4200094
Anti-PKM2 (isoform M1) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CTHBP, Anti-OIP3 (OPA-interacting protein 3), Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-Pyruvate Kinase, MUSCLE (isoform M1), Anti-TCB, Anti-THBP1 (thyroid hormone-binding protein, cytosolic)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~60 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human colon
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using rat brain extract (S2 fraction)
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S2 fraction)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PKM2(5315)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200094-200UL | 4061837914348 |
SAB4200094-25UL |