SAB4200091
Anti-Raver1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~77 kDa
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of K562 cells
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAVER1(125950)
mouse ... Raver1(71766)
rat ... Raver1(298705)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade