C8736
Anti-Cofilin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CFL, Anti-HEL-S-15, Anti-cofilin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~19 kDa
reatividade de espécies
canine, rat, human, mouse
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using using mouse NIH/3T3 fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using using whole extracts of human A-431, rat PC-12, mouse NIH/3T3, and dog MDCK kidney cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CFL1(1072) , CFL2(1073)
mouse ... Cfl1(12631) , Cfl2(12632)
rat ... Cfl1(29271) , Cfl2(366624)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- for immunostaining of chick neurons. It is used as a primary antibody
- for western blotting of protein isolated from mouse hippocampi cells, rat brain samples, human acute lymphoblastic T-cell line, human brain samples, head and neck squamous cell carcinoma cell line, HEK293T cells and renal epithelial cell lines
- for immunofluorescence studies in tissue samples from human brain
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?