Key Documents
SAB5200472
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cav3.1 - Rpe antibody produced in mouse
clone S178A-9, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-CACNA1G, Anti-CaV T1, Anti-KIAA1123, Anti-MGC117234, Anti-NBR13
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S178A-9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt <200 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cacna1g(12291)
Especificidade
Detects ~<200kDa. Does not cross-react with Cav3.2
Imunogênio
Fusion protein amino acids 2052-2172 (cytoplasmic C-terminus) of mouse Cav3.1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1